Merck
911895
D-Sorbitol-1,1,2,3,4,5,6,6-d8
98 atom % D, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D8H6O6
CAS番号:
分子量:
190.22
UNSPSCコード:
12142201
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
SMILES記法
O[C@@]([C@@]([C@]([C@](C([2H])(O)[2H])([2H])O)([2H])O)([2H])O)([2H])C([2H])(O)[2H]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
911895-VAR:
911895-BULK:
試験成績書(COA)