Merck
911828
Sigma-Aldrich
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
≥95%
別名:
(SP-4-3)-Chloro[8-[2-(diphenylphosphino-κP)phenyl]-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane-κP8](2-methylphenyl)nickel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥86,400
¥86,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥86,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H37ClNiO3P2
CAS番号:
分子量:
661.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥86,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
235-248 °C
SMILES記法
Cl[Ni]1(P(C(C2)(O3)C)(C4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)1C6=CC=CC=C6)[C@@](C[C@]3(OC27C)C)(O7)C)C(C=CC=C8)=C8C
関連するカテゴリー
アプリケーション
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air stable precatalyst developed in the Stradiotto lab used for coupling of bulky primary amines with arenes.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
911828-250MG:
911828-BULK:
911828-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph P Tassone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(8), 2485-2489 (2019-01-04)
The base metal-catalyzed C-N cross-coupling of bulky α,α,α-trisubstituted primary alkylamines with (hetero)aryl electrophiles represents a challenging and under-developed class of transformations that is of significant potential utility, including in the synthesis of lipophilic active pharmaceutical ingredients. Herein, we report that