詳細
8 NHBoc, 1 NHS (core)
形状
solid (Viscous)
分子量
generation 3
表面基数
8
色
colorless to white
官能基
(NHS(core))
保管温度
−20°C
詳細
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: NHBoc
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
WGK
WGK 3
Jan Code
911518-BULK:
911518-50MG:
911518-VAR:
試験成績書(COA)
資料
樹状分子の特性と生物医学的分野での応用について概説し、ドラッグデリバリー用途における生分解性および生体適合性プラットフォームとして、bis-MPA樹状スキャフォールドに注目しました。
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).