Merck
910112
Caffeine-(1-methyl-13C)
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H10N4O2
分子量:
195.18
UNSPSCコード:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+1
関連するカテゴリー
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug,household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the enduser.Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivisionpackaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackagedaliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and doesnot imply suitability for any particular purpose. If the product must beendotoxin-free for the intended application, the product should be tested priorto actual use.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
910112-BULK:
910112-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)