Merck
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
L-Methionine-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H11NO2S
分子量:
154.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
908339-100MG:
908339-BULK:
908339-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)