Merck
907146
Sigma-Aldrich
スチレン
contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
別名:
ビニルベンゼン, フェニルエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CH2
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
1071236
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
914 °F
含みます
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
6.1 %
colorless
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ultra high purity styrene monomer.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F
引火点(℃)
32 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
907146-BULK:
907146-100ML:
907146-1L:
907146-VAR:
試験成績書(COA)