905658
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and methyl functionalized, powder
別名:
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
サイズを選択してください
About This Item
フォーム
nanospheres
powder
粒径
15 nm
λmax
554 nm
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905658-2.5MG-PW:
905658-BULK:
905658-VAR:
905658-2.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.