Merck
90485
Sigma-Aldrich
トリエチルメチルアンモニウムブロミド
≥99.0%
別名:
メチルトリエチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
196.13
Beilstein:
3912431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals
mp
307 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.BrH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GRVPDGGTLNKOBZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90485-VAR:
90485-INTR:
90485-BULK:
90485-100G:
90485-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)