Merck
904198
Sigma-Aldrich
Sodium tauroursodeoxycholate-2,2,4,4-d4 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26D4H40NO6SNa
分子量:
525.71
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
関連するカテゴリー
包装
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904198-VAR:
904198-1ML-PW:
904198-1ML:
904198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)