Merck
902446
Sigma-Aldrich
Guanosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥19,900
10 MG
¥117,000
25 MG
¥217,000
¥19,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥19,900
10 MG
¥117,000
25 MG
¥217,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D14N5Na2O14P3
分子量:
581.23
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
¥19,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
liquid
濃度
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+14
SMILES記法
O=C1N(C(N([2H])[2H])=NC2=C1N=C([2H])N2[C@@](O[C@]3([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]3([2H])O[2H])([2H])O[2H])[2H]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
902446-VAR:
902446-1MG:
902446-10MG:
902446-10MG-PW:
902446-25MG:
902446-25MG-PW:
902446-1MG-PW:
902446-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)