Merck
901349
Sigma-Aldrich
Hexagonal boron nitride ink
greener alternative
for blade coating
別名:
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl lactate, hBN blade coatable ink, hBN dispersion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BN
CAS番号:
分子量:
24.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
形状
dispersion
組成
Solid content, 20-40%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
white
粒径
≤0.3 μm
表面張力
28-32 dyn/cm
粘度
200-450 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
bp
152-156 °C (ethyl lactate)
密度
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/BN/c1-2
InChI Key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Curing condition: 250-350 °C, 20-30 min
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Boron nitride materials have interesting properties like large energy band gap, good resistance to oxidation, excellent thermal stability, thermal conductivity, chemical inertness, significance mechanical property and widespred applications. Click here for more information.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F
引火点(℃)
47 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901349-VAR:
901349-BULK:
901349-10ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
東京大学の丸山茂夫教授に、1D ファンデルワールスヘテロ構造に関する最新の研究活動を紹介していただきました。オプトエレクトロニクスデバイスの多様な構成を詳細に考察し、今後の開発と応用に関する課題と展望を示します。
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
すべて表示