詳細
2 NHBoc, 1 azide (core)
品質水準
形状
solid
分子量
generation 1
表面基数
2
色
white to off-white
官能基
azide (core)
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
WGK
WGK 3
Jan Code
901311-100MG:
901311-VAR:
901311-BULK:
試験成績書(COA)
資料
樹状分子の特性と生物医学的分野での応用について概説し、ドラッグデリバリー用途における生分解性および生体適合性プラットフォームとして、bis-MPA樹状スキャフォールドに注目しました。
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).