Merck
900923
Sigma-Aldrich
Ritonavir-d6
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
Ritonavir-13-[2-(1-methyl-d3,ethyl-2-d3)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37D6H42N6O5S2
CAS番号:
分子量:
726.98
UNSPSCコード:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([C@@](C(C([H])([H])[H])([H])C([H])([H])[H])([H])N([H])C(N(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])SC(C(C([2H])([2H])[2H])([H])C([2H])([2H])[2H])=N1)=O)N([H])[C@](C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])[C@](N([H])C(OC(
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900923-VAR:
900923-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)