Merck
900764
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrO2S
CAS番号:
分子量:
207.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
アッセイ
>98%
フォーム
solid
SMILES記法
OC(=O)c1csc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
YCNXGPMGMAKDPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
900764-250MG:
900764-VAR:
900764-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)