Merck
900553
Sigma-Aldrich
Potassium hex-5-enoyltrifluoroborate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9BF3KO
CAS番号:
分子量:
204.04
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
allyl
アプリケーション
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench-, air-, and moisture-stable reagents for rapid chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900553-BULK:
900553-VAR:
900553-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)