Merck
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
別名:
CMP-15N3 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H1215N3Na2O8P
分子量:
370.14
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
関連するカテゴリー
その他情報
Molecular formula and weight reflect free acid.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900379-VAR:
900379-BULK:
900379-25MG:
900379-25MG-PW:
900379-1MG:
900379-10MG:
900379-1MG-PW:
900379-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)