安全性情報
900363
Sigma-Aldrich
金ナノロッド
10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O, citrate capped
別名:
Au Nanorods
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥76,000
¥76,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥76,000
About This Item
UNSPSCコード:
12141717
NACRES:
NA.23
¥76,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
濃度
35 μg/mL in H2O
L
39-43 nm
直径
10 nm
pH
4
λmax
808 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Longitudinal absorbance OD = 1
  • Longitudinal peak= 808 nm ± 15 nm
  • Transverse peak 510 nm ± 5 nm
  • Transverse absorbance OD = 0.2
  • Citrate capped
アプリケーション
Owing to the excellent optical properties arising from the surface plasmon resonance, the gold nanorods find applications in biomedical imaging, drug delivery and photothermal treatment.[1][2] The citrate capped nanorods are non-cytotoxic compared to the CTAB capped nanorods and are well suited for biomedical applications.
注意
Do not freeze.
法的情報
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
900363-BULK:
900363-25ML:
900363-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohan Singh et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 12(3), 481-490 (2016-06-10)
Gold nanoparticles are chemically fabricated and tuned to strongly absorb near infrared (NIR) light, enabling deep optical penetration and therapy within human tissues, where sufficient heating induces tumour necrosis. In our studies we aim to establish the optimal gold nanorod
Prit Manish Lakhani et al.
Nanotechnology, 26(43), 432001-432001 (2015-10-09)
Photothermal therapy, also referred to as optical hyperthermia or photothermal ablation, is an emerging strategy for treating solid tumours. Colloidal gold converts the absorbed light into localized heat via a non-radiative mechanism, surface plasmon resonance, which ablates the solid tumours.