Merck
900292
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 90:10, viscosity 0.75 dL/g 
別名:
PCL-PGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
chips or granules
原料比
caprolactone:glycolide 90:10
粘度
0.75 dL/g
転移温度
flash point >230 °F
Tm 46-51 °C
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900292-5G:
900292-VAR:
900292-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
質問
  1. What is the degradation time of this product?
    1 回答
    1. The degradation time for this material is not determined. However, it may be helpful to review the following publications on the degradation properties of PLA-PCL:
      https://www.scientific.net/MSF.636-637.825
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8400216/