Merck
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D5H29O5
分子量:
371.52
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
900182-1MG-PW:
900182-1MG:
900182-BULK:
900182-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)