Merck
900169
Sigma-Aldrich
Oxytocin-(leucine-5,5,5-d3, glycine-2,2-d2) trifluoroacetate salt
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45D5H62F3N12O14S2
分子量:
1126.24
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
質量シフト
M+5
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([C@H](CSSCC(C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](CC(C)C([2H])([2H])[2H])C(NC([2H])([2H])C(N)=O)=O)=O)=O)NC([C@H](CC(N)=O)N2)=O)N)N[C@H](C(N[C@@]([C@H](CC)C)([H])C(N[C@@H](CCC(N)=O)C2=O)=O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3.O=CC(F)(F)F
InChI
1S/C43H66N12O12S2.C2HF3O/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59;3-2(4,5)1-6/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64);1H/t22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;/m0./s1/i2D3,18D2;/t21?,22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;
InChI Key
UDEADCFUWXEORZ-CBQPFPEMSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900169-1MG-PW:
900169-VAR:
900169-BULK:
900169-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)