安全性情報
900167
Sigma-Aldrich
紫外線硬化樹脂
rapid cure
別名:
CPS 1040 UV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
粘度
475 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
密度
1.24 g/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保管:
  • 保管温度は35℃以下にしてください。
  • 密閉して保管してください。涼しく乾燥した、換気の良い場所で保管してください。
  • 紫外線に曝露しないでください。
  • 高温(>80℃)、圧力および過酸化物の混入により、本製品は自家重合することがあります。
  • 阻害剤の欠乏により不安定になります。
アプリケーション
  • 極めて急速に硬化し、ガラス状の高モジュラス材を形成します。
  • 光学用途での使用に優れています。
  • 高い屈折率 - 1.54
  • 高い衝撃吸収性
  • 黄変なし
  • 酸素阻害なし
  • 硬化後の機械的特性
モジュラス値*:930 MPa
強度*:34 MPa
伸展度*:13%
鉛筆硬度:6H
半硬化乾燥時間**:<2分
* 試験リソース:伸長テスター、ゲージ長35 mm、厚さ1.0 mm、幅6.5 mm。
** 記載強度下での硬化。320~500 nmフィルター付き中圧水銀球。接着性試験が、ガラスおよびPET上の0.125 mm圧のフィルムでクロスハッチテープテストを用いて実施されました。ASTM D 638-02aを用いた材料データ。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900167-VAR:
900167-250G:
900167-BULK:
試験成績書(COA)