Merck
900080
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-9,11,12,12-d4 21-sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
別名:
Cortisol-9,11,12,12-d4 21-sulfate sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D4H25NaO8S
分子量:
468.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H30O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1/i10D2,16D,18D;
InChI Key
DJKQHUMDQFOLHE-IWVMSBTQSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
900080-1MG-PW:
900080-VAR:
900080-BULK:
900080-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)