アッセイ
99% (T)
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thorium
標識化の程度
3.93 kBq/g specific activity
不純物
~4 mol/mol water
SMILES記法
O.[Th+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/4NO3.H2O.Th/c4*2-1(3)4;;/h;;;;1H2;/q4*-1;;+4
InChI Key
PRFFJYANKYMDRN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
89150-100G:
89150-BULK:
89150-5G:
89150-VAR:
試験成績書(COA)