Merck
89090
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-β-Tyr-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, Boc-L-β-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO5
CAS番号:
分子量:
281.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(8-12(17)18)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI Key
VHBNWQLIRVDMMR-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)