Merck
89048
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp
technical, ≥80% (HPLC)
別名:
N-α-Fmoc-NG-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H39N4F5O7S
CAS番号:
分子量:
814.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
technical
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@](CCCNC(=N)NS(=O)(=O)c1c(C)c(C)c2OC(C)(C)Cc2c1C)(NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(=O)Oc6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F
InChI
1S/C40H39F5N4O7S/c1-19-20(2)36(21(3)26-17-40(4,5)56-34(19)26)57(52,53)49-38(46)47-16-10-15-28(37(50)55-35-32(44)30(42)29(41)31(43)33(35)45)48-39(51)54-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,48,51)(H3,46,47,49)/t28-/m0/s1
InChI Key
SKUZYOYASRPHMO-NDEPHWFRSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89048-BULK:
89048-VAR:
89048-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)