Merck
87303
Sigma-Aldrich
硫酸水素テトラヘキシルアンモニウム
≥98.0% (T)
別名:
THAHS, テトラ-n-ヘキシルアンモニウム硫酸水素塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]4N(HSO4)
CAS番号:
分子量:
451.75
Beilstein:
4629729
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
crystals
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラヘキシルアンモニウム硫酸水素塩は、2液相系での特定の有機反応を促進する相間移動剤として使用できます。例:
  • 過ホウ酸ナトリウムを使用した、二相性ジクロロメタン/水混合液中のα,β-不飽和ケトンのエポキシ化。[1]
  • パラジウム‐トリフェニルホスフィンを触媒とする、ギ酸ナトリウム水溶液による臭化アリールの移動水素化分解。[2]
  • カルボン酸エステルを合成するための臭化ベンジルおよび臭化アリルのカルボニル化。[3]
その他情報
親油相移動触媒。ルテニウム触媒反応における最も効率的な触媒[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87303-25G:
87303-INTR:
87303-5G:
87303-VAR:
87303-BULK:
87303-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. Bar et al.
Tetrahedron Letters, 22, 1709-1709 (1981)
Catalytic carbonylation of benzylic and allylic bromides by a rhodium zwitterionic complex under phase transfer catalysis conditions
Amaratunga S and Alper H
Journal of Organometallic Chemistry, 488, 25-28 (1995)
Transfer hydrogenolysis of aryl bromides by sodium formate and palladium?phosphine catalyst under phase transfer conditions.
Bar R, et al.
J. Mol. Catal., 16(2), 175-180 (1982)
Epoxidation of ?, ?-unsaturated ketones with sodium perborate.
Straub T S, et al.
Tetrahedron Letters, 36(5), 663-664 (1995)
K M Sunasara et al.
Biotechnology progress, 17(5), 897-906 (2001-10-06)
This work investigates the utility of RPLC displacement chromatography for the purification of recombinant brain derived neurotrophic factor (rHu-BDNF) from its variants and E. coli. protein (ECP) impurities. The closely associated variants (six in total) differ by one amino acid