Merck
87189
Sigma-Aldrich
1-テトラデセン
≥97.0% (GC)
別名:
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥7,350
¥7,350
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥7,350
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11CH=CH2
CAS番号:
分子量:
196.37
Beilstein:
1701156
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,350
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
6.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °F
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
InChI Key
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-Tetradecene can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-Tetradecanone via PdCl2/CrO3 catalyzed oxidation reaction.[1]
  • (E)-ethyl pentadec-2-enoate, which is used as a key intermediate in the diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid via Johnson-Claisen rearrangement.[2]
It can also be used as a monomer unit to synthesize high molecular weight polymer [poly(1- tetradecene)] by titanium complex catalyzed polymerization reaction.[1]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
87189-BULK:
87189-25ML:
87189-100ML:
87189-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
1-デセン ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
30650
1-デセン
1-デセン analytical standard
Supelco
30649
1-デセン
1-デセン 94%
Sigma-Aldrich
D1807
1-デセン
Diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid
Fernandes RA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 23(1), 60-66 (2012)
Synthesis of ultrahigh molecular weight polymers with low PDIs by polymerizations of 1-decene, 1-dodecene, and 1-tetradecene by Cp* TiMe2 (O-2, 6-iPr2C6H3)-borate catalyst
Nomura K, et al.
Molecules (Basel), 24(8), 1634-1634 (2019)
Synthesis of methyl ketones from terminal olefins using PdCl2/CrO3 system mimicking the Wacker process
Fernandes RA and Bethi V
Tetrahedron, 70(32), 4760-4767 (2014)
Marta Krasny et al.
Cell and tissue banking, 16(4), 631-638 (2015-07-15)
Increasingly dental surgeons face the challenge of reconstruction of the height and/or thickness of the alveolar ridge as more and more patients wish to have permanent restoration of their dental defects based on intraosseous implants. Evaluation of human allogeneic bone
Lucas A Lane et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(49), 14140-14147 (2014-08-27)
Quantum dots (QDs) offer distinct advantages over organic dyes and fluorescent proteins for biological imaging applications because of their brightness, photostability, and tunability. However, a major limitation is that single QDs emit fluorescent light in an intermittent on-and-off fashion called