Merck
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラエチルスルファミド
≥99.0%
別名:
TES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
208.32
Beilstein:
1773566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
bp
249-251 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
86718-INTR:
86718-500ML:
86718-VAR:
86718-100ML:
86718-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)