86359
別名:
O-(2-アミノエチル)ポリエチレングリコール ポリマー担持型
86359-5G
¥35,600
1 of 10
Sigma-Aldrich
86364
TentaGel™ S-NH2
86356
TentaGel™ MB-NH2
86407
TentaGel™ S RAM
8.55001
Rink Amide resin (100-200 mesh)
900957
Azide agarose
86334
TentaGel™ HL-NH2
8.55014
NovaSyn®TG amino resin (130 µm)
8.55009
NovaSyn®TGR resin
8.55130
Rink Amide AM resin (100-200 mesh)
47587
Fmoc-β-Ala-OH
TentaGel™
100
solid
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
0.20-0.35 mmol/g N loading
110-150 μm
peptide synthesis
amine
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acids, Resins & Reagents for Peptide Synthesis
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
86359-BULK: 86359-VAR: 86359-25G: 86359-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。