Merck
855898
Sigma-Aldrich
L-メチオニンスルホキシミン
99%
別名:
L-S-(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)-S-メチルスルホキシミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
180.23
Beilstein:
6175446
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI Key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)