Merck
83086
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムメチルスルファート
≥97.0% (HPLC)
別名:
BMIMMeSO4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
250.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476-1.482
密度
1.21 g/mL at 20 °C
SMILES記法
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Halogen free ionic liquid[1][2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
83086-5G:
83086-BULK:
83086-50G:
83086-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T. Itoh et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32, 654-654 (2003)
J.S. Yadav et al.
New. J. Chem., 27, 462-462 (2003)