Merck
82007
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-3-(Boc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Boc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥101,000
¥101,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥101,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25NO4
CAS番号:
分子量:
355.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥101,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
製品名
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H25NO4/c1-21(2,3)26-20(25)22-17(14-18(23)24)19(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17,19H,14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
InChI Key
YLGVWWIOFMUJSK-KRWDZBQOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)