Merck
81964
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-ピペリジル酢酸
≥98.0% (TLC)
別名:
1-Boc-4-ピペリジン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO4
CAS番号:
分子量:
243.30
Beilstein:
7028968
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
crystals
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-6-4-9(5-7-13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
81964-BULK-F:
81964-VAR-F:
81964-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)