Merck
81536
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-COOH
extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
別名:
[2-(Succinylamino)ethyl]polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標識化の程度
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
160-200 μm
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)