Merck
809551
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium methylcarbonate
別名:
Perosa-Selva-Noè Vinylation Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥38,300
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥38,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21O3P
CAS番号:
分子量:
352.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
146-151 °C
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(OC)=O
InChI
1S/C19H18P.C2H4O3/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-5-2(3)4/h2-16H,1H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
FALLFMKOBMQQNQ-UHFFFAOYSA-M
詳細
Methyltriphenylphosphonium methylcarbonate, also known as Perosa-Selva-Noè vinylation reagent, is a green reagent for performing halide and base-free Wittig reaction. It can be prepared by reacting triphenylphosphine with dimethylcarbonate.[1]
アプリケーション
[Ph3PCH3][CH3OCO2] is a latent ylide that promotes Wittig vinylation of aldehydes and ketones. Alkenes are obtained simply by mixing [Ph3PCH3][CH3OCO2] and the carbonyl and heating in a solvent (no base, no halides, and no inorganic byproducts needed).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
809551-5G:
809551-VAR:
809551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methyltriphenylphosphonium Methylcarbonate, an All-In-One Wittig Vinylation Reagent.
Cattelan L, et al.
ChemSusChem, 8(23), 3963-3966 (2015)