アッセイ
99.995%
形状
crystals
L × W × H
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
SMILES記法
[Se]=[Mo]=[Se]
InChI
1S/Mo.2Se
InChI Key
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808660-1EA-PW:
808660-1EA:
808660-VAR:
808660-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。
Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.