アッセイ
98%
品質水準
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
153.85 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
CNC.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI Key
JMXLWMIFDJCGBV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805831-BULK:
805831-VAR:
805831-5G:4548174001271
805831-25G:4548174001264
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。