Merck
805777
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
別名:
α-Ketobutyric-1-13C acid, 2-Oxobutanoic-1-13C acid, 2-Oxobutyric-1-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H6O3
分子量:
103.08
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC([13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
InChI Key
TYEYBOSBBBHJIV-AZXPZELESA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
805777-VAR:
805777-BULK:
試験成績書(COA)