詳細
Carbon: 28.5%-30.1%
Nitrogen: 12.5% - 13.2%
品質水準
アッセイ
>98%
形状
powder
SMILES記法
N1(C2=NC=CC=C2)N=CC=C1.C3(N4C=CC=N4)=CC=CC=N3.C5(N6C=CC=N6)=CC=CC=N5.C
詳細
アプリケーション
FK102 cobalt complexes offer guaranteed performance, high reproducibility, consistent results and are of highest purity. In comparison to triiodide-based redox electrolytes, cobalt complexes in general increase photovoltages and particularly at lower light levels (e.g. for indoor applications), significantly increase device power output.
Recommended use:
In liquid-based electrolytes: typically 0.15-0.2 M of Co(II) and ca. 0.05 M Co(II)
In solid-state photovoltaic cells: up to 10 weight % added to the hole transport material system.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
資料
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
関連コンテンツ
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。