Merck
804495
Sigma-Aldrich
Potassium 2-Chloroisonicotinoyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BClF3KNO
CAS番号:
分子量:
247.45
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
250 °C
SMILES記法
O=C(B(F)(F)F)C1=CC(Cl)=NC=C1.[K]
InChI
1S/C6H3BClF3NO.K.H/c8-5-3-4(1-2-12-5)6(13)7(9,10)11;;/h1-3H;;
InChI Key
AEOYDAMQMIVRLT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench, air and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804495-VAR:
804495-1G:
804495-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.