Merck
804045
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichlorobenzidine-(diphenyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
3,3′-Dichlorobenzidine-(rings-d6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D6H4Cl2N2
CAS番号:
分子量:
259.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
SMILES記法
NC1=C(Cl)C([2H])=C(C2=C([2H])C([2H])=C(N)C(Cl)=C2[2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
HUWXDEQWWKGHRV-MZWXYZOWSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804045-BULK:
804045-VAR:
試験成績書(COA)