安全性情報
803715
Sigma-Aldrich
Fe3O4/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
別名:
Fe3O4 decorated highly conductive graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
詳細
Loading Density: 30%-70% (Fe3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
フォーム
dispersion
組成
acetone, ~80 wt. %
Fe3O4 nanoparticle, 4-9%
graphene, 3-8%
濃度
10 mg/mL in acetone
厚さ
1-10 nm , graphene
粒径
5-25 nm (Fe3O4 nanocrystal)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
  • Electromagnetic wave absorption materials.
  • Electro-magnetic device.
  • Anode material for lithium-ion batteries.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F
引火点(℃)
15 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
803715-BULK:
803715-VAR:
803715-5ML:4548174014882
803715-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
One-step solvothermal preparation of Fe3O4/graphene composites at elevated temperature and their application as anode materials for lithium-ion batteries.
Laiying J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(104), 59981-59989 (2014)
Fe3O4-Graphene Nanocomposites with Improved Lithium Storage and Magnetism Properties.
Jing S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115(30), 14469-14477 (2011)
資料
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
3次元(3D)印刷用グラフェンインクが開発され、電子機器、センサー、バイオエレクトロニクスなどの分野において、グラフェンを基盤としたデバイスおよび応用の開発や設計が可能となっています。
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
すべて表示