安全性情報
803197
Sigma-Aldrich
Silica nanospheres
80 nm avg. part. size (TEM), 10 % (w/v) in ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SiO2
分子量:
60.08
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
nanospheres
濃度
10 % (w/v) in ethanol
平均部品サイズ
80 nm (TEM)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Traditionally the silica (SiO2) nanoparticles find applications as additives to drugs, cosmetics, printer toners, varnishes, and food etc. In recent years, their use has been extended to biomedical and biotechnological fields as biosensors, biomarkers, DNA and drug delivery agents etc.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.9 °F
引火点(℃)
16.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
803197-BULK:
803197-1ML:4548173956329
803197-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)