Merck
799572
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H8O
分子量:
89.08
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+5
SMILES記法
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
BGTOWKSIORTVQH-CVMUNTFWSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)