Merck
797332
Sigma-Aldrich
1,2-ビス[4-(ブロモメチル)フェニル]-1,2-ジフェニルエテン
別名:
1,1′-(1,2-ジフェニル-1,2-エテンジイル)ビス[4-(ブロモメチル)ベンゼン], TPE-MB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H22Br2
CAS番号:
分子量:
518.28
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
SMILES記法
BrCC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(CBr)C=C4
InChI
1S/C28H22Br2/c29-19-21-11-15-25(16-12-21)27(23-7-3-1-4-8-23)28(24-9-5-2-6-10-24)26-17-13-22(20-30)14-18-26/h1-18H,19-20H2/b28-27+
InChI Key
GHZTXESUSOBGAM-BYYHNAKLSA-N
アプリケーション
TPE-MBは、バイオイメージング用の青いミトコンドリア色素の合成に使用される凝集誘起発光性(AIE)材料の中間体です。TPE-MBは、水銀(II)およびグルタチオンの蛍光検出用の凝集誘起発光性(AIE)プローブの調製に使用される場合があります。 [1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Label-free fluorescence detection of mercury (II) and glutathione based on Hg2+-DNA complexes stimulating aggregation-induced emission of a tetraphenylethene derivative.
Xu JP,et al.
Analyst, 3002-3007 null
Label-free fluorescence detection of mercury (II) and glutathione based on Hg2+-DNA complexes stimulating aggregation-induced emission of a tetraphenylethene derivative.
Xu JP,et al.
Analyst null
Chris Wai Tung Leung et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(1), 62-65 (2012-12-19)
Tracking the dynamics of mitochondrial morphology has attracted much research interest because of its involvement in early stage apoptosis and degenerative conditions. To follow this process, highly specific and photostable fluorescent probes are in demand. Commercially available mitochondria trackers, however
資料
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。