Merck
797197
Sigma-Aldrich
1-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H29BN2O2
CAS番号:
分子量:
316.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
SMILES記法
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H29BN2O2/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)16-8-6-15(7-9-16)14-21-12-10-20(5)11-13-21/h6-9H,10-14H2,1-5H3
InChI Key
CYEYLYGHCOHIDC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
797197-BULK:
797197-500MG:
797197-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)