Merck
797170
Sigma-Aldrich
Neo-decanoic acid
別名:
7,7-Dimethyloctanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
Fp: >230°F
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.439
密度
0.9086 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
797170-1G:
797170-VAR:
797170-BULK:
試験成績書(COA)