Merck
796891
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,600
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N3
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
品質水準
フォーム
solid
mp
142-146 °C (exp)
SMILES記法
CC1=NN=C(C)N1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-5-4(2)7-6-3/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI Key
XYYXDARQOHWBPO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
796891-VAR:
796891-1G:
796891-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could