Merck
793868
Sigma-Aldrich
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-azetidinone
95%
別名:
1-(p-Tosyl)azetidin-3-one, N-Tosyl-3-azetidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO3S
CAS番号:
分子量:
225.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
mp
147-152 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(13,14)11-6-9(12)7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
YRVBXEVVGIQJOZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Protected azetidinone has shown to be a versatile building block in the formation of functionalized spirocyclic oxetanes by the Carreira group.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793868-VAR:
793868-1G:
793868-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.