Merck
792543
Sigma-Aldrich
Sodium benzenesulfonate-d5
97 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D5SO3Na
分子量:
185.19
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI Key
MZSDGDXXBZSFTG-GWVWGMRQSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792543-BULK:
792543-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)